Documenti fondamentali
733873
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 MG
404,00 €
5 MG
986,00 €
10 MG
1.840,00 €
25 MG
4.200,00 €
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
404,00 €
5 MG
986,00 €
10 MG
1.840,00 €
25 MG
4.200,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C5D3H11N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)