Documenti fondamentali
16166
Sigma-Aldrich
SODOSIL RM 01
alkaline cleaner
Scegli un formato
5 L
118,00 €
30 KG
254,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 L
118,00 €
30 KG
254,00 €
About This Item
Numero UBA:
08050024
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
pH
12-14 (20 °C, direct)
Densità
1.12-1.18 g/mL at 20 °C
Applicazioni
SODOSIL was used as detergent in rinsing of epoxy coated surfaces[1].
Ricostituzione
The best cleaning results are achieved with = 2−20% for normal contamination. The cleaning time = 2−24 h depends on the degree of contamination and on the bath temperature. The action of ultra-sonic waves accelerates the cleaning operation considerably as does an increase in temperature. The cleaning solution can be prepared with tap water. The use of demineralisied water results in more optimum utilisation of baths.
Note legali
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Aspenes et al.
Journal of colloid and interface science, 343(2), 529-536 (2009-12-29)
The mechanisms by which hydrates deposit in a petroleum production line are related to pipeline surface properties, fluid composition and properties, and water cut. In this work, adhesion forces between cyclopentane hydrates and solid surfaces were investigated as a function