Documenti fondamentali
13651
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate
puriss., ≥99%
About This Item
Formula condensata:
NiSO4 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Grado
puriss.
Saggio
≥99%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antonia A Nemec et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(1), 212-223 (2009-05-01)
Hexavalent chromium (Cr(VI)) promotes lung injury and pulmonary diseases through poorly defined mechanisms that may involve the silencing of inducible protective genes. The current study investigated the hypothesis that Cr(VI) actively signals through a signal transducer and activator of transcription