13300
Phenylacetonitrile
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.524
P. ebollizione
231-233 °C (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1ccccc1
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)