774103
Copper
nanopowder, 60-80 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Copper nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
60-80 nm (SAXS)
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2