Documenti fondamentali
12301
Supelco
(Z)-β-Damascone
analytical standard
Sinonimo/i:
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Beilstein:
2208696
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.495-1.498
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5-
BGTBFNDXYDYBEY-ALCCZGGFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)