11107
α-Asarone
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)benzene, trans-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, trans-Asarone, Isoasaron
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
296 °C (lit.)
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
57-61 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)