108170
Nitromethane
reagent grade, 96%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
784 °F
Limite di esplosione
7.3 %, 33 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. eboll.
101.2 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?