09779
Fmoc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
12-(Fmoc-amino)dodecanoic acid
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
114-118 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H35NO4/c29-26(30)18-8-6-4-2-1-3-5-7-13-19-28-27(31)32-20-25-23-16-11-9-14-21(23)22-15-10-12-17-24(22)25/h9-12,14-17,25H,1-8,13,18-20H2,(H,28,31)(H,29,30)
HVGIKYAQSSNFCH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?