04067
Fmoc-6-Ahx-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(Fmoc-amino)caproic acid, 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO4/c23-20(24)12-2-1-7-13-22-21(25)26-14-19-17-10-5-3-8-15(17)16-9-4-6-11-18(16)19/h3-6,8-11,19H,1-2,7,12-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?