09659
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Trimethyl-Boc-α-phosphonoglycinate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13)
LJHAPRKTPAREGO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?