09215
Pigment Orange 5
analytical standard
Sinonimo/i:
1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-2-naphthol, Permanent red 2G
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
310-320 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H10N4O5/c21-15-8-5-10-3-1-2-4-12(10)16(15)18-17-13-7-6-11(19(22)23)9-14(13)20(24)25/h1-9,21H/b18-17+
HBHZKFOUIUMKHV-ISLYRVAYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)