Documenti
08380
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
technical, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3N3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.20
Beilstein:
81728
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)