127906
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
95%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?