Documenti fondamentali
06722
Millipore
E.coli Fluorogenic ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Sinonimo/i:
Indicator membrane, E. coli ID Membranes
Scegli un formato
25 DISCS
47,20 €
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 DISCS
47,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
membrane size
70 mm
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
E. coli Fluorogenic ID Membrane are substrate-carrying membranes used for rapid identification and differentiation of E. coli through characteristic fluorogenic reactions while placed on the agar surface post-incubation. The membranes contain fluorogenic substrate MUG. The principle is based on the ability of E. coli to cleave MUG substrate, giving a fluorogenic emission that can be detected at 365 nm.
Applicazioni
E. coli Fluorogenic ID Membrane is used for rapid detection & confirmation of Escherichia coli in water and food samples, based on a fluorogenic method. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostic, etc.
Risultati analitici
Pseudomonas aeruginosa (27853) - Negative
Escherichia coli (25922) - Positive
Staphylococcus aureus (25923) - Negative
Salmonella Typhimurium (14028) - Negative
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)