06696
3-Amino-9-ethylcarbazole
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Specificità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)