Vai a
AEC101
AEC Staining Kit
liquid
Sinonimo/i:
ACE substrate kit
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
254,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116134
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
storage temp.
2-8°C
Application
AEC Staining Kit has been used as a substrate
  • for developing the extravidin peroxidase antibody in cell-seeded matrice sections using histology and immunohistochemistry methods
  • for streptavidin-horseradish peroxidase in peripheral blood mononuclear cells in ex vivo enzyme-linked immunospot (ELISPOT) assay
  • for mouse IgG biotinylated secondary antibody in immunohistostaining of epididymal fat pads
Packaging
Kit contains 3 mL of concentrated acetate buffer, 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) chromogen and hydrogen peroxide in a dropper bottle for easy dispensing. Directions for use with each application are included.
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
WBULP-100MLWBULP-20MLWBLUC
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
usage
-
usage
-
usage
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)