Documenti fondamentali
06455
Supelco
Amberlite IRC86 hydrogen form
hydrogen form
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
Descrizione
weakly acidic
Stato
beads
Parametri
120 °C max. temp.
Umidità
47-53%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~45% loss on drying, 110 °C
Matrice
methacrylic (gel)
Gruppo funzionale matrice
carboxylic acid functional group
Dimensione particelle
19-26 mesh
580-780 μm
pH di lavoro
4-14
Capacità
4.1 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Weakly acidic cation exchange resin useful for metals removal and dealkalization (high capacity)
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2