06433
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Amberlite™ IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
Densità del vapore
<1 (vs air)
Descrizione
strongly basic
Forma fisica
beads
Temp. autoaccensione
800 °F
Parametri
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Umidità
45-51%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~45% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene/divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
Dimensione particelle
20-25 mesh
600-750 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.25 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?