Documenti fondamentali
03980585
Vicenin 2
primary reference standard
Sinonimo/i:
6,8-Di-C-β-D-glucopyranosylapigenin, Apigenin 6,8-C-di-β-D-glucopyranoside, Apigenin 6,8-diglucoside
Scegli un formato
10 MG
558,00 €
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
558,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus glycyrrhiza thymus
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Orientin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O9765
Orientin
Isovitexin ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17804
Isovitexin
Vitexin analytical standard
Supelco
49513
Vitexin
Luteolin 7-glucoside analytical standard
Supelco
49968
Luteolin 7-glucoside
Luteolin analytical standard
Supelco
72511
Luteolin
Apigenin analytical standard
Supelco
42251
Apigenin
Apigenin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10798
Apigenin
Protocolli
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.