Vai a
17804
Isovitexin
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
250,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
66651
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
mp
220 -221  °C ((428 - 430 °F))
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Application
Isovitexin can be used to study biochemicals found in plants and nutrition. Isovitexin has been used in a study to assess collagenase inhibitors from Viola yedoensis. Isovitexin has also been used in a study to investigate the inhibitory activity of Gentiana lutea extracts on the enzyme myeloperoxidase (MPO), as well as the antioxidant activity of these extracts and their correlation with the total polyphenol content.
Biochem/physiol Actions
Phytochemical found in medicinal herbs. Antioxidant.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL8923301120590I1536
Isovitexin ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17804
Isovitexin
Isovitexin phyproof® Reference Substance
PHL89233
Isovitexin
Isovitexin primary reference standard
01120590
Isovitexin
Isoorientin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1536
Isoorientin
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
yellow
mp
220 -221  °C ((428 - 430 °F))
mp
-
mp
-
mp
236 - 237  °C ( (457 - 459 °F))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isovitexin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)