03680
Acido etilendiamminotetraacetico
ACS reagent, for complexometry, ≥99.0%
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
for complexometry
Saggio
≥99.0% (KT)
≥99.0%
pH
4-6 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
suitable for suitability for complexometry
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?