Documenti fondamentali
03494
Sigma-Aldrich
Lacto-N-fucopentaose I
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
α-L-Fuc (1→2)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNFP I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H55NO25
Numero CAS:
Peso molecolare:
853.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]4O)[C@@H]3NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)