Documenti fondamentali
00960590
Isorhamnetin-3-O-β-D-glucotrioside
primary reference standard
Sinonimo/i:
Isorhamnetin-3-O-β-D glucopyranosyl-(1→2)-β-D glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside
Scegli un formato
10 MG
625,00 €
625,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
625,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H42O22
Peso molecolare:
802.68
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
625,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Stringa SMILE
OC1=C2C(OC(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C34H42O22/c1-49-14-4-10(2-3-12(14)38)29-30(23(43)19-13(39)5-11(37)6-15(19)51-29)55-33-28(48)25(45)22(42)18(54-33)9-50-34-31(26(46)21(41)17(8-36)53-34)56-32-27(47)24(44)20(40)16(7-35)52-32/h2-6,16-18,20-22,24-28,31-42,44-48H,7-9H2,1H3/t16-,17-,18-,20-,2
BESHEOOTXKOFDD-LIILCWDDSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)