Documenti fondamentali
00224
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OPfp
≥97.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H26F5NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.51
Beilstein:
4627753
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Per informazioni sul prodotto 00224, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to faintly beige
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C29H26F5NO5/c1-14(40-29(2,3)4)25(27(36)39-26-23(33)21(31)20(30)22(32)24(26)34)35-28(37)38-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19,25H,13H2,1-4H3,(H,35,37)/t14-,25+/m1/s1
BHUUPIXJXWQAMT-PWECECGKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)