Documenti fondamentali
40-4005
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
About This Item
Codice UNSPSC:
12352101
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0
Compatibilità
for titration
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C