28-6160
Sulfuryl chloride
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥90.0%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−54 °C (lit.)
Densità
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?