28-3400
Sodium molybdate dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Molybdic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1