28-3090
ipoclorito di sodio
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
liquid
Composizione
available chlorine, 3-5%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2