28-2100
Sodium cacodylate trihydrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
8.7 (50 g/L)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?