28-2070
Sodium bromide
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 806 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
755 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1