27-0520
Rongalit® dihydrate
CP
Sinonimo/i:
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate, Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt, Rongalit®, Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
~120 °C (dec.)
Stringa SMILE
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1