Documenti fondamentali
24-6210
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
≥99.5%
Sinonimo/i:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
79763
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
1378 °F
Limite di esplosione
37 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.366 (lit.)
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
for electron microscopy
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Denis Merlet et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 209(2), 315-322 (2011-02-25)
The application of the G-SERFph pulse sequence is presented on enantiomeric mixtures dissolved in a chiral liquid crystal. It aims at editing, within one single 2D spectrum, every proton coupling which is experienced by a given proton site in the
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a