Documenti fondamentali
24-5700
Sigma-Aldrich
Potassium tetraoxalate dihydrate
≥99.8%
Sinonimo/i:
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.19
Beilstein:
3854419
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.8%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
Stringa SMILE
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Compatibilità
pH standard solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)