24-5540
Potassium sorbate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1