24-1010
Acido perclorico
SAJ super special grade, 60.0-62.0%
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ super special grade
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
60.0-62.0%
Densità
154 g/cm3
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1