Vai a
132-500
Keratinocyte Calcium-Free Basal Medium (500 ml)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Basal Medium without Growth Supplement
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)