Documenti fondamentali
19-4140
Sigma-Aldrich
Crystal Violet
SAJ special grade
Sinonimo/i:
Methylrosaniline chloride, Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Formula condensata:
C25H30N3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.98
Colour Index:
42555
Beilstein:
3580948
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116130
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ special grade
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hector Alvarez et al.
PLoS genetics, 7(3), e1001356-e1001356 (2011-04-13)
Although a combination of genomic and epigenetic alterations are implicated in the multistep transformation of normal squamous esophageal epithelium to Barrett esophagus, dysplasia, and adenocarcinoma, the combinatorial effect of these changes is unknown. By integrating genome-wide DNA methylation, copy number
Wen Yue et al.
Cancer research, 69(15), 6339-6346 (2009-07-09)
The high mortality rate of lung cancer is largely due to the spread of disease to other organs. However, the molecular changes driving lung cancer invasion and metastasis remain unclear. In this study, we identified fibulin-5, a vascular ligand for
Abhik Saha et al.
PLoS pathogens, 7(2), e1001275-e1001275 (2011-02-25)
EBNA3C, one of the Epstein-Barr virus (EBV)-encoded latent antigens, is essential for primary B-cell transformation. Cyclin D1, a key regulator of G1 to S phase progression, is tightly associated and aberrantly expressed in numerous human cancers. Previously, EBNA3C was shown
Tomoyuki Fujita et al.
Journal of the National Cancer Institute, 100(13), 940-949 (2008-06-26)
Neuroblastomas are characterized by hemizygous 1p deletions, suggesting that a tumor suppressor gene resides in this region. We previously mapped the smallest region of consistent deletion to a 2-Mb region of 1p36.31 that encodes 23 genes. Based on mutation analysis
Daniela Trisciuoglio et al.
Journal of the National Cancer Institute, 100(17), 1233-1246 (2008-08-30)
Candidaspongiolide (CAN), a novel polyketide from a marine sponge, is the active component of a mixture that was found to be potently cytotoxic in the National Cancer Institute's 60-cell-line screen. Effects of CAN on U251 glioma and HCT116 colorectal cancer