Documenti fondamentali
19-1730
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate hydrate
JIS special grade, ≥95.0%
Sinonimo/i:
Mercury nitrate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Hg(NO3)2
Peso molecolare:
324.60 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
JIS special grade
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)