19-0505
Solfato di magnesio
SAJ first grade (anhydrous), ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade (anhydrous)
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1