18-1010
L-Leucine
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
WGK 1