Grado
CP
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
Resistività
9.71 μΩ-cm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C