Documenti fondamentali
11-0755
Sigma-Aldrich
Formamide
≥99.0%
Sinonimo/i:
Amide C1, Ammide formica
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
hybridization: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Compatibilità
for biological purposes
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Min Chen et al.
Prenatal diagnosis, 35(6), 534-543 (2015-02-03)
To develop a single-tube multi-marker assay for improved preimplantation genetic diagnosis (PGD) of deletional and/or non-deletional Hb Bart's hydrops fetalis syndrome, providing haplotype confirmation of deletional status, and maximization of linkage informativity. We performed in silico mining to identify novel
Mado Vandewoestyne et al.
International journal of legal medicine, 123(5), 441-447 (2009-03-26)
Laser microdissection is a valuable tool for isolating specific cells from mixtures, such as male cells in a mixture with female cells, e.g., in cases of sexual assault. These cells can be stained with Y-chromosome-specific probes. We developed an automatic
Jing Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(8), 2314-2320 (2013-01-26)
A step-by-step mechanistic pathway following the transformation of formamide to purine through a five-membered ring intermediate has been explored by density functional theory computations. The highlight of the mechanistic route detailed here is that the proposed pathway represents the simplest
Penelope A Bryant et al.
PloS one, 6(5), e19556-e19556 (2011-06-10)
A central issue in the design of microarray-based analysis of global gene expression is that variability resulting from experimental processes may obscure changes resulting from the effect being investigated. This study quantified the variability in gene expression at each level
Björn Heindryckx et al.
Mitochondrion, 18, 12-17 (2014-08-28)
To investigate the applicability of preimplantation genetic diagnosis (PGD), we used trophectoderm (TE) biopsy to determine the mutation load in a 35-year-old female with mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like syndrome (MELAS). Transfer of a mutation-free blastocyst gave birth to