11-0706
Formaldeide
7.5% formaldehyde in H2O
Sinonimo/i:
Formalina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
572 °F
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
7.5% formaldehyde in H2O
pH
7.10-7.30 (20 °C)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3