Documenti
11-0700
Sigma-Aldrich
Reagente fenolo Folin & Ciocalteu
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Disponibilità
available only in Japan
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Chunpeng Wan et al.
Pharmacognosy magazine, 7(25), 40-45 (2011-04-08)
Extraction temperature influences the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) of medicinal plant extracts to a great extend. TPC and TFC are the principle activity constituents present in the plant. The effects of extraction temperature on TPC, TFC