Documenti fondamentali
09-1700
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
1748677
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
715 °F
Limite di esplosione
13 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y Kim et al.
Occupational and environmental medicine, 56(6), 378-382 (1999-09-04)
To evaluate exposure to mixed solvents containing ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) in shipyard painters, to determine if EGEEA is toxic to the bone marrow. An industrial hygiene survey was performed to identify exposure to EGEEA of two groups
S E Chia et al.
American journal of industrial medicine, 31(2), 148-152 (1997-02-01)
The objectives of this study were to determine the exposure levels among workers who handle 2-ethoxyethylacetate (EGEEA) in the liquid crystal display (LCD) manufacturing industry and to study the menstrual patterns among the exposed workers compared to a referent group
M L Gargas et al.
Toxicology and applied pharmacology, 165(1), 63-73 (2000-05-18)
The solvents ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) and ethylene glycol monoethyl ether (EGEE), at sufficiently high doses, are known to be rodent developmental toxicants, exerting their toxic effects through the action of their metabolite 2-ethoxyacetic acid (2-EAA). Thus risks
L M Sweeney et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 62(1), 124-139 (2001-06-16)
Methoxyethanol (ethylene glycol monomethyl ether, EGME), ethoxyethanol (ethylene glycol monoethyl ether, EGEE), and ethoxyethyl acetate (ethylene glycol monoethyl ether acetate, EGEEA) are all developmental toxicants in laboratory animals. Due to the imprecise nature of the exposure data in epidemiology studies
J E Doe
Environmental health perspectives, 57, 33-41 (1984-08-01)
An inhalation teratology study was conducted in rats at 10, 50 and 250 ppm ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) and in rabbits at 10, 50 and 175 ppm EGEE. This study was designed to supplement a study conducted for NIOSH