Documenti fondamentali
09-1625
Sigma-Aldrich
1,2-dimetossietano
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
mono-glyme, Dimetilglicole, Etilenglicole dimetil etere, Monoglyme
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1209237
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
48 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
396 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−58 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guangmin Zhou et al.
Nature communications, 6, 7760-7760 (2015-07-18)
Lithium-sulphur batteries with a high theoretical energy density are regarded as promising energy storage devices for electric vehicles and large-scale electricity storage. However, the low active material utilization, low sulphur loading and poor cycling stability restrict their practical applications. Herein
Peter A Campochiaro et al.
Ophthalmology, 122(3), 545-554 (2014-12-03)
AKB-9778 is a small-molecule competitive inhibitor of vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase (VE-PTP) that promotes Tie2 activation and reduces vascular leakage and neovascularization in mouse models. The purpose of this study was to test the safety, tolerability, pharmacokinetics, and biological activity
Andrew Martins et al.
Organic letters, 12(22), 5186-5188 (2010-10-19)
A palladium-catalyzed crossed biaryl coupling/reduction sequence enables the formation of meta-substituted biaryls via solvent-mediated arylpalladium(II) reduction. Isotope labeling studies determined that the decomposition of 1,2-dimethoxyethane (DME) is indeed involved in the reductive process.
Shaokun Tang et al.
Bioresource technology, 129, 667-671 (2013-01-10)
Glymes (i.e. glycol diethers) were explored as alternative benign solvents for enzymatic reactions, specifically the lipase-catalyzed transesterification. Long-chain glymes were found highly compatible with immobilized Candida antarctica lipase B (iCALB), leading to higher enzyme activities and stabilities than t-butanol and
Abhishek K Jha et al.
The Journal of chemical physics, 128(3), 034501-034501 (2008-01-22)
The physical content of and, in particular, the nonlinear contributions from the Langevin-Debye model are illustrated using two applications. First, we provide an improvement in the Langevin-Debye model currently used in some implicit solvent models for computer simulations of solvation