07-4110
Dimetilammina
CP, 50% in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
50% in H2O
pH
14
Densità
0.824 g/cm3
Stringa SMILE
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C