05-0600
Cloruro di calcio
SAJ first grade, 98.0-103.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Saggio
98.0-103.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (25 °C, 147 g/L)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1