03-5300
Butyric acid
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
0.43 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
824 °F
Limite di esplosione
10 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
pKa (20.7 °C)
4.9
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−6-−3 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C